Få mere at vide
Gallium(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051734
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11354857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041881.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
Gallium(II)-tellurid fungerer som en halvleder, der bruges i elektronikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12024-14-5
Molekylær formel GaTe
Molekylvægt (g/mol) 197.323
MDL nummer MFCD00135536
InChI nøgle OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium ii telluride
PubChem CID 14496722
IUPAC navn tellanylidenegallium
SMIL [Ga]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(II) telluride
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 197.32
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Moisture sensitive