Få mere at vide
Gallium(II)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323887
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11323887 1 g Ampul 1g
1 options
Artikelnummer. 11323887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035696.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24597-12-4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 535°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(II) chloride
Smeltepunkt 164°C
Navn note Ultra dry
CAS 24597-12-4
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00151526
FN nummer UN3260
Formel vægt 281.26
Procent renhed 99.999%
Lugt Acidic
Emballage Ampul
Følsomhed Air and moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(II) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium(II) chloride, ultra dry