Få mere at vide
Gallium arsenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11349269
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088458.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For Semiconductors (Transistors, Lasers, Solar Cells) | CAS: 1303-00-0 | AsGa | 144.645 g/mol
Halvledere (transistorer, lasere, solceller)Galliumarsenid bruges i halvlederapplikationer. Det bruges også til fremstilling af enheder som mikrobølgefrekvensintegrerede kredsløb, Gunn-dioder, monolitiske mikrobølgeintegrerede kredsløb, infrarøde lysemitterende dioder, laserdioder og optiske vinduer. Yderligere bruges det til enkeltkrystallinske tyndfilmsolceller og multi-junction solceller. Derudover bruges det til påvisning af røntgenstråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-00-0
Molekylær formel AsGa
Molekylvægt (g/mol) 144.645
MDL nummer MFCD00011017
InChI nøgle JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC navn gallanylidynearsan
SMIL [Ga]#[As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium arsenide
Smeltepunkt 1238°C
Farve Grå
Fysisk form Polycrystalline Pieces
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Formel vægt 144.64
Lugt Odorless
Tæthed 5.31 g/cm3