Få mere at vide
Galliumarsenid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11339269
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339269 50 g 50g
11349269 2 g 2g
11359269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088458.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For halvledere (transistorer, lasere, solceller) | CAS: 1303-00-0 | AsGa | 144,645 g/mol
Halvledere (transistorer, lasere, solceller)Galliumarsenid bruges i halvlederapplikationer. Det bruges også til fremstilling af enheder som mikrobølgefrekvensintegrerede kredsløb, Gunn-dioder, monolitiske mikrobølgeintegrerede kredsløb, infrarøde lysemitterende dioder, laserdioder og optiske vinduer. Yderligere bruges det til enkeltkrystallinske tyndfilmsolceller og multi-junction solceller. Derudover bruges det til påvisning af røntgenstråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-00-0
Molekylær formel AsGa
Molekylvægt (g/mol) 144.645
MDL nummer MFCD00011017
InChI nøgle JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC navn gallanylidynearsan
SMIL [Ga]#[As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium arsenide
Smeltepunkt 1238 °C
Farve Grå
Fysisk form Polykrystallinske stykker
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 5.31
Opløselighedsinformation Opløselig i saltsyre. Uopløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone.
Formel vægt 144.64