Få mere at vide
Gallium antimonide, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Gallium antimonid kan bruges til infrarøde detektorer, infrarøde LED'er og lasere og transistorer og termofotovoltaiske systemer. Det kan bruges som en komponent i fotoresist og andre kompositter, hvor højt brydningsindeks er ønskeligt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium antimonide |
| Smeltepunkt | 710°C |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 0.1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN1549 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 191.47 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Lugt | Odorless |