Få mere at vide
Galliumantimonid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11322028
Skift visning
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322028 1 g 1g
11302028 0.1 g 0.1g
11312028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012933.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12064-03-8
Gallium antimonid kan bruges til infrarøde detektorer, infrarøde LED'er og lasere og transistorer og termofotovoltaiske systemer. Det kan bruges som en komponent i fotoresist og andre kompositter, hvor højt brydningsindeks er ønskeligt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12064-03-8
MDL nummer MFCD00016101
Synonym gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium antimonide
Smeltepunkt 710 °C
Fysisk form Brikker
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 191.47
Procent renhed 99.99%