Få mere at vide
Gallium, 99,9999 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 11924081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924081 25 g Plastflaske 25g
10328670 1 g Plastflaske 1g
10246920 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193070250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-55-3
Molekylær formel Ga
Molekylvægt (g/mol) 69.72
MDL nummer MFCD00134045
InChI nøgle GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC navn gallium
SMIL [Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium
Farve Grå
Smeltepunkt 29,7 °C
Kogepunkt 2400,0 °C
Tæthed 5.9000g/mL
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.9999%
Form Fast og/eller flydende
Lineær formel Ga
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 69.72
Procent renhed 99.9999%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.