Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallium |
| Farve | Grå |
| Smeltepunkt | 29,7 °C |
| Kogepunkt | 2400,0 °C |
| Tæthed | 5.9000g/mL |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Form | Fast og/eller flydende |
| Lineær formel | Ga |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gallium
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.