Få mere at vide
Gallisk syre, TRC
Artikelnummer. 30135388
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135388 25 g
30011606 5 g
17983335 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG18897825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7 H6 O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
Synonym Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formel vægt 170.0215
Procent renhed >95%
Mængde 25 g