Få mere at vide
Gallussyre, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11498090 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498090 250 g -
11488090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498090 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210175083
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002510
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic Acid
Farve Hvid
Formel vægt 170.1
Tæthed 1,694 g/ml (bogstaveligt)
Mængde 250 g
Fysisk form Fast stof