Få mere at vide
Gallisk syre monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30397820
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30397820 10 g
1 options
Artikelnummer. 30397820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG18890010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic Acid Monohydrate
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H8O6
Mængde 10 g
Synonym 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
SMIL O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 188.13
Formel vægt 188.0321