Få mere at vide
Gallinsyremonohydrat
Artikelnummer. 10677362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677362 500 g Plastflaske 500g
10286270 100 g Plastflaske 100g
10259493 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    641.80 DKK
    577.65 DKK / 500g
    Spare 64.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre;hydrat
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid monohydrate
Navn note c.p.
Smeltepunkt 251,0 °C
Farve Hvid til beige
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks. (120 °C)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Lineær formel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol og acetone, praktisk talt uopløselige i benzen, kloroform og petroleumsæter
Formel vægt 188.12
Procent renhed ≥99% (på tørt stof)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate