Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallic acid monohydrate |
| Navn note | c.p. |
| Smeltepunkt | 251,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 10% maks. (120 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Pulver |
| Lineær formel | (HO)3C6H2CO2H·H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gallic acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate