Få mere at vide
Gallussyremonohydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4839143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 13458618
Brand: Thermo Scientific Acros 447581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid monohydrate
Smeltepunkt 251.0°C
Lineær formel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone, practically insoluble in benzene, chloroform and, petroleum ether
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre;hydrat
Formel vægt 188.12
Grad ACS-reagens
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: gallic acid monohydrate