Få mere at vide
Gallsyreethylester, 99%
Artikelnummer. 10043510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043510 100 g Glasflaske 100g
10733275 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.10 DKK
    478.65 DKK / 100g
    Spare 53.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 831-61-8
Molekylær formel C9H10O5
Molekylvægt (g/mol) 198.174
MDL nummer MFCD00016430
InChI nøgle VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC navn ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid ethyleester
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10, 484
Formel vægt 198.18
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form fint pulver