Få mere at vide
Gallinsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314539
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30314539 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30314539 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13998280100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic Acid
CAS 149-91-7
Analyt- eller komponentnavne Gallic Acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H6 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 170.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 170,0215 g/mol