Få mere at vide
Gallsyre-d2, TRC
Artikelnummer. 30397346
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30397346 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30397346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1889022.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Molekylær formel C7 2H2 H4 O5
Mængde 2.5 mg
Synonym Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
SMIL [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
IUPAC navn 2,6-dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 172.13
Formel vægt 172.0341