Få mere at vide
Gallussyre 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-138176 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
Artikelnummer. 10269500
Brand: Thermo Scientific Acros 410860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002510
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 253.0°C
Farve Gul til Beige
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Solubility in water: 12g/L cold water. Other solubilities: easily soluble in warmed water, very soluble in ethanol: 160g/L, acetone: 200g/l, soluble in glycerol: 100g/L, slightly soluble in, ether: 10g/L, insoluble in benzene, chloroform, petrol ether
Formel vægt 170.12
Procent renhed 98%
Tæthed 1.6940g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver
Specifik vægtfylde 1.694
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt