Få mere at vide
Gallinsyre, 98%
Artikelnummer. 10269500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269500 5 g Glasflaske 5g
10697181 250 g Plastflaske 250g
10587932 1 kg Plastflaske 1kg
13498548 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10269500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410860050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    449.65 DKK / 5g
    Spare 75.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002510
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 253,0 °C
Farve Gul til Beige
Tæthed 1.6940g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 98%
Specifik vægtfylde 1.694
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 12 g/L koldt vand. Andre opløseligheder: let opløselig i opvarmet vand, meget opløselig i ethanol: 160 g/L, acetone: 200 g/l, opløselig i glycerol: 100 g/L, let opløselig i, æter: 10 g/L, uopløselig i benzen, kloroform, petroleumsæter
Formel vægt 170.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.