Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Gallein
Beskrivelse
Inhibitor of G protein βγ subunit-dependent signaling. Blocks PI 3-kinase and Rac1 activation in HL60 cells and chemotaxis in HL60 differentiated cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gallein |
| CAS | 2103-64-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C20H12O7 |
| Formel vægt | 364.31 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.309 |