Få mere at vide
Galacetophenon 3',4'-Dimethylether, TRC
Artikelnummer. 30400119
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30400119 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30400119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1905002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 2.5 g
Synonym 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
SMIL COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.0736