Få mere at vide
Galena, naturligt forekommende mineral, korn, cirka 0,06-0,19in, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904540
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11365347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042640.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Galena bruges i infrarøde detektorer, fotooptiske applikationer, slipegenskabsmodifikator, der bruges i friktionsindustrien til at forbedre varmeledning og regulere friktionskoefficienten, brugt som en halvleder. Anvendes i elektroniske enheder og infrarød sensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC navn sulfanylidenlead
SMIL [S--].[Pb++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galena
Navn note naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.
Farve Sort
Fysisk form Powder, Flake, Crystalline, Beads, Lump, Etc.
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Formel vægt 239.25