Få mere at vide
Galena, naturligt forekommende mineral, korn, cirka 0,06-0,19in, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385347 5 g 5g
11365347 1 g 1g
11375347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042640.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Galena bruges i infrarøde detektorer, fotooptiske applikationer, slipegenskabsmodifikator, der bruges i friktionsindustrien til at forbedre varmeledning og regulere friktionskoefficienten, brugt som en halvleder. Anvendes i elektroniske enheder og infrarød sensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC navn sulfanylidenlead
SMIL [S--].[Pb++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galena
Navn note naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.
Farve Sort
Fysisk form Powder, Flake, Crystalline, Beads, Lump, Etc.
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Formel vægt 239.25