Learn More
Galena, naturally occurring mineral, approximately 1-2in
Product Code. p-7076429
Click to view available options
Mængde:
1 Ea.
5 Pc.
Unit Size:
Hver
Pakke med 5
Product Code. 15466485
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042546.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-87-0
Molekylær formel PbS
Molekylvægt (g/mol) 239.30
MDL nummer MFCD00016280
InChI nøgle FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC navn sulfanylidenlead
SMIL [S--].[Pb++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Galena
Fysisk form Crystal Clusters
Mængde 1 Ea.
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl
Formel vægt 239.25
Emballage Taske