Få mere at vide
Galena, naturally occurring mineral, approximately 1-2in
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galena |
| Fysisk form | Crystal Clusters |
| Mængde | 1 Ea. |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl |
| Formel vægt | 239.25 |
| Emballage | Taske |