Få mere at vide
A&D Weighing HR Analytisk Balance Intern Kalibrering
Artikelnummer. 16691182
Skift visning
Volumen:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
16691182 152 g
16621192 252 g
16641192 62 g/252 g
16671182 102 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16691182 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. HR150AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13614.69 DKK
    11872.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1742.58 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
HR Analytisk Balance med C-SHS patenteret vejeteknologi, som giver ydeevne og et magert kompakt design.
  • Robust konstruktion, stærk beskyttelse mod støv& vand
  • Indbygget intern kalibrering med et tryk på en knap (HR-AZ)
  • Støddæmper funktion
  • Automatisk tænd/sluk-funktion
  • B5 størrelse fodaftryk til brug i snævre rum
  • Omvendt baggrundsbelyst LCD-display for let at læse vejeresultater
  • SCF– Statistisk beregningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Hurtig kompakt SHS-sensor, responstid på cirka 2 sekunder
  • Hurtigt USB interface– ingen driverinstallation påkrævet (valgfrit)
  • LAN– Ethernet-interface med WinCT-Plus-software (valgfrit)
  • Let aftagelig stor brise pause
  • Indbygget genopladelig NiMH-batteripakke (valgfrit)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C
Volumen 152 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.1 mg
Materiale Rustfrit stål
Model- HR-150AZ
Stabiliseringstid 2 sek.
Elektriske krav 11 VA til AC adapter (12 V, 1 A)