Få mere at vide
A&D Weighing HR Analytisk Balance Intern Kalibrering
Volumen:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Beskrivelse
- Robust konstruktion, stærk beskyttelse mod støv& vand
- Indbygget intern kalibrering med et tryk på en knap (HR-AZ)
- Støddæmper funktion
- Automatisk tænd/sluk-funktion
- B5 størrelse fodaftryk til brug i snævre rum
- Omvendt baggrundsbelyst LCD-display for let at læse vejeresultater
- SCF– Statistisk beregningsfunktion
- Standard RS-232C
- Hurtig kompakt SHS-sensor, responstid på cirka 2 sekunder
- Hurtigt USB interface– ingen driverinstallation påkrævet (valgfrit)
- LAN– Ethernet-interface med WinCT-Plus-software (valgfrit)
- Let aftagelig stor brise pause
- Indbygget genopladelig NiMH-batteripakke (valgfrit)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tilslutningstype | RS-232 C, hurtig USB (ekstraudstyr), LAN (ekstraudstyr) |
| Volumen | 102 g |
| Display Type | Omvendt baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | HR-100AZ |
| Stabiliseringstid | 2 sek. |
| Elektriske krav | 11 VA til AC adapter (12 V, 1 A) |