Beskrivelse
Du behøver ikke at være ekspert for at bruge EZ Read PC-software: vores intuitive tilgang gør det nemt at tilføje analyse til din måling.
Designet til Elisa Assays:
- Omfattende formler til indbygget analyse af ELISA Assays inklusive kurvetilpasningsmuligheder for 4 og 5 parametertilpasninger er essentielle for mange ELISA analyser, men svære at lave i Excel .
- Nem at konfigurere dit pladelayout afhængigt af antallet af prøver: tilføje flere analyser til en plade for at analysere blot nogle få prøver eller tilføje flere plader til analyse.
Designet til forskningslaboratorier:
- Omfattende udbud af dataanalysemuligheder for en række absorbansanalyser.
- Assaybibliotek, der kan downloades til hurtig metodeopsætning, skal du bare klikke og trække dine prøver og gå.
Ukompliceret opsætning til målinger og analyse:
- EZ Read PC-software giver et rent og ukompliceret arbejdsområde til at opsætte din analyse.
- Intuitiv trin for trin tilgang til at skabe en integreret måle- og analysemetode.
- Pladelayout bruger en simpel 'klik og træk'-metode til indstilling af standard-, kontrol-, prøve- og referencebrønde.
- Pladedefinitionseditor har forudinstallerede plader med mulighed for at modificere til specifikke plader for den bedste måleydelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Software til mikropladelæser |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |