Få mere at vide
(-)-Galanthaminyl (-)-Camphanate, TRC
Artikelnummer. 30392930
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30392930 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30392930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG18856110MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Galanthaminyl (-)-Camphanate
CAS 1025881-27-9
Molekylær formel C27 H33 N O6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33NO6/c1-24(2)25(3)10-11-27(24,34-22(25)29)23(30)32-17-8-9-26-12-13-28(4)15-16-6-7-18(31-5)21(20(16)26)33-19(26)14-17/h6-9,17,19H,10-15H2,1-5H3/t17-,19-,25-,26-,27+/m0/s1
SMIL COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](C[C@@H]3Oc1c24)OC(=O)[C@@]56CC[C@@](C)(C(=O)O5)C6(C)C
Molekylvægt (g/mol) 467.55
Formel vægt 467.2308