Få mere at vide
Galanthaminone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galanthaminone |
| CAS | 510-77-0 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,8aS)-, Galanthamine, 3-deoxy-3-oxo-, Narwedine (6CI,7CI,8CI), (4aS,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-o, Narwedine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,14H,7-10H2,1-2H3/t14-,17-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=CC(=O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.338 |
| Formel vægt | 285.136 |