Få mere at vide
Galanthamine-O-methyl-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galanthamine-O-methyl-D3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1/i2D3 |
| Formel vægt | 290.171 |
| Procent renhed | >95% |