Få mere at vide
Galantamine Hydrobromide, Mikromol™
Artikelnummer. 18091900
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18091900 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1256.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Galantamine Hydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galantamine Hydrobromide
CAS 4-4-1953
Analyt- eller komponentnavne Galantamine Hydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O3 . Br H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, hydrobromide (1:1), (4aS,6R,8aS)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, hydrobromide, (4aS,6R,8aS)- (9CI), Galanthamine, hydrobromide (6CI,8CI), (-)-Galantamine hydrobromide, (-)-Galanthamine hydrobromide, Galantamine hydrobromide, Galanthamine hydrogen bromide, Jilkon hydrobromide, Lycoremine hydrobromide, Nivalin, Nivaline, Nivaline (pharmaceutical), Razadyne, Reminyl, Tamilin, (4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-11-methyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
SMIL Br.COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
IUPAC navn (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 368.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 367.0783 g/mol