Få mere at vide
Galangin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galangin |
| CAS | 548-83-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H10 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Flavone, 3,5,7-trihydroxy- (7CI,8CI), Galangin (6CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxyflavone, NSC 407229, Norizalpinin, Galangin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H |
| SMIL | OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3,5,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.24 |
| Vis mere |