Få mere at vide
β- Galactosidase, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
3 kU
Pakningsstørrelse:
3ku
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486432 3 kU 3ku
1 options
Artikelnummer. 11486432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215003903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.00 DKK
    3518.34 DKK / 3ku
    Spare 176.66 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Galactosidase
CAS 9041-08-1
Farve Hvid
MDL nummer MFCD00081689
Mængde 3 kU
Synonym Lactase, β-D-Galactoside galactohydrolase
Fysisk form Pulver