Få mere at vide
Galactose 1-phosphate Potassium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451037 50 mg 50mg
16444758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113143A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galactose 1-phosphate Potassium salt
Fysisk form Solid
CAS 19046-60-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11K2O9P
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (371.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=P(O[K])(O[K])O[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO
Molekylvægt (g/mol) 336.32
Formel vægt 336.32
Procent renhed 98.0%