Få mere at vide
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Underlag (100X koncentrat)
Mængde:
2 ml
4 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Galacton-Plus™ Substrat er et koncentreret kemiluminescerende substrat for E.coliβ -galactosidase-assays.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Galacton-Plus |
| Mængde | 10 ml |
| Substrater | Beta-galactosidase |
| Substrattype | Beta-Gal substrat |
| Format | Flaske(r) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |