Få mere at vide
Invitrogen™ Galacto- Star™β -Galactosidase Reporter-genanalysesystem for pattedyrceller
Beskrivelse
Indeholder
Lyseopløsning, substrat, forstærker og påkrævet buffer
- Glow assay kinetik giver et vindue , hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
- Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
- Bredt dynamisk område afβ -galactosidase-assay lader brugeren måle enzymniveau nøjagtigt fra femtogram til nanogramområde
- Assayfølsomheden er 100- til 1.000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays
- Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
- Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
- Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Sensitiv
Kemiluminescensanalysen udviser over tre størrelsesordener større følsomhed end kolorimetriskβ -galactosidase-assays og kan gennemføres på en brøkdel af den tid, der kræves til assays for chloramphenicol-acetyltransferase (CAT) og ELISA-baserede reporter-assays.
Alsidig
The Galacto-Star systemet omfatter Galacton-Star kemiluminescerende substrat tilβ -galactosidase og er velegnet til måling i både luminometre og scintillationstællere. Automatisk indsprøjtning er ikke påkrævet.
Langvarig signal Lysemission
fra Galacto-Star analysen når maksimum på 60 til 90 minutter og forbliver konstant i næsten en time. Cellelysat blandes med reaktionsbuffer indeholdende Galacton-Star substrat og Sapphire-II™ luminescensforstærker. Efter 60-90 minutters inkubation ved stuetemperatur måles signalet i et luminometer eller scintillationstæller.
Specifikationer
- Assay type:β -Gal (lacZ) assay
- Kompatible celler: Pattedyrceller
- Detektionsmetode: Kemiluminescerende
- Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
- Form: Flydende
- Format: 96-brønds plade
- Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
- Aflæsning: Slutpunkt
- Prøvetype (specifik): Cellekulturer
- Underlag: Galacton-Star
- Substrategenskaber: Kemisk substrat
- Substrattype: Beta-Gal Substrat
- Målenzym: Beta-galactosidase
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | β-Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Assay | β-Gal (lacZ) assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder lyseringsopløsningen, substratet, forstærkeren og den nødvendige buffer. Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Vis mere |