Få mere at vide
Invitrogen™ Galacto- Star™β -Galactosidase Reporter-genanalysesystem for pattedyrceller
Artikelnummer. 12624275
Skift visning
Mængde:
1800 analyser
600 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12624275 600 analyser Hver
12644275 1800 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12624275 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T1012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Lyseopløsning, substrat, forstærker og påkrævet buffer
De Galacto-Star™ One-Step β -Galactosidase Reporter Gene Assay System kemiluminescerende reportergen assaysystem muliggør hurtig, følsom påvisning afβ -galactosidase i pattedyrcellelysater. SensitivKemiluminescensanalysen udviser over tre o
  • Glow assay kinetik giver et vindue , hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
  • Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
  • Bredt dynamisk område afβ -galactosidase-assay lader brugeren måle enzymniveau nøjagtigt fra femtogram til nanogramområde
  • Assayfølsomheden er 100- til 1.000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays
  • Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
  • Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
  • Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Sensitiv
Kemiluminescensanalysen udviser over tre størrelsesordener større følsomhed end kolorimetriskβ -galactosidase-assays og kan gennemføres på en brøkdel af den tid, der kræves til assays for chloramphenicol-acetyltransferase (CAT) og ELISA-baserede reporter-assays.
Alsidig
The Galacto-Star systemet omfatter Galacton-Star kemiluminescerende substrat tilβ -galactosidase og er velegnet til måling i både luminometre og scintillationstællere. Automatisk indsprøjtning er ikke påkrævet.
Langvarig signal Lysemission
fra Galacto-Star analysen når maksimum på 60 til 90 minutter og forbliver konstant i næsten en time. Cellelysat blandes med reaktionsbuffer indeholdende Galacton-Star substrat og Sapphire-II™ luminescensforstærker. Efter 60-90 minutters inkubation ved stuetemperatur måles signalet i et luminometer eller scintillationstæller.
Specifikationer
  • Assay type:β -Gal (lacZ) assay
  • Kompatible celler: Pattedyrceller
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Prøvetype (specifik): Cellekulturer
  • Underlag: Galacton-Star
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: Beta-Gal Substrat
  • Målenzym: Beta-galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Assay β-Gal (lacZ) assay
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder lyseringsopløsningen, substratet, forstærkeren og den nødvendige buffer. Opbevar produktet ved 4 °C.
Kompatible celler Pattedyrsceller
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Udlæsning Slutpunkt
Prøvetype Cellekulturer
Substrater Galacton-Star™
Substrattype Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Produktlinje Galacto-Star , NovaBright
Til brug med (applikation) Enzym assay
Mængde 600 analyser
Form Væske
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.