Få mere at vide
Galacto-PUGNAc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galacto-PUGNAc |
| CAS | 1145878-98-3 |
| Molekylær formel | C15H19N3O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-N-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]-D-galactonimidic Acid Δ-Lactone, Gal-PUGNAc |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10?,11?,12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC\1[C@H]([C@H](C(O/C1=N\OC(=O)NC2=CC=CC=C2)CO)O)O |
| IUPAC navn | [(Z)-[(4R,5R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-ylidene]amino] N-phenylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.33 |
| Formel vægt | 353.1223 |