Få mere at vide
Invitrogen™ Galacto-Light™ Reaktionsbufferfortynder med Galacton-Plus™ Underlag
Beskrivelse
Indeholder
Koncentreret substrat og fortyndingsbuffer
Til brug med Galacto-Light Plus Reporter Gene Assay System.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Substrat og fortyndingsmiddel |
| Mængde | 1800 analyser |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Form | Væske |
| Format | 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | Enzym assay |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Galacto-Light , Galacton-Plus |
| Vis mere |