Få mere at vide
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Beskrivelse
Indeholder
Lyseopløsning, substrat, reaktionsbuffer og accelerator
Hurtig, ultrasensitiv påvisning af β-galactosidase i reportergenanalyser. Thermo Scientific Galacto-Light Plus β-Galactosidase Reporter Gene Assay System er designet til luminometre uden injektorer.
Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System er designet til hurtig, ultrasensitiv påvisning af β-galactosidase i reportergenanalyser.
- Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System er designet til luminometre uden injektorer.
- Det brede dynamiske område af β-galaktosidase-assay gør det muligt for brugeren at måle enzymniveauet nøjagtigt fra femtogram til nanogram.
- Assay-følsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end med enten isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller kolorimetriske/fluorescerende assays for β-galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays.
- En meget følsom analyse med et bredt dynamisk område muliggør detektion af høje og lave niveauer af reporteren uden at udføre adskillige prøvefortyndinger.
- Ikke-radioaktivt reporter genassay-kit fjerner bekymringer om brugen af radioisotoper.
- Assay kan gennemføres på cirka en time, hvilket giver hurtig scanningsrespons.
Følsomt
Denne kemiluminescerende assay udviser over tre størrelsesordener større følsomhed sammenlignet med kolorimetriske β-galaktosidase-assays og kan gennemføres på en brøkdel af den tid, der kræves for assays for chloramphenicolacetyltransferase (CAT) og ELISA-baserede reporterassays.
Klar til brug
Systemet Galacto-Light™ Plus™ indeholder kemiluminescerende substrater, reaktionsbuffer og lysemissionsaccelerator med luminescensforstærkere i et brugbart format. Reaktionsbufferen leveres ved en pH, der hjælper med at skelne endogent β-galactosidase, mens den har ringe effekt på enzymets bakterielle form. Dette muliggør følsom detektion selv i cellelinjer med relativt høje niveauer af endogen β-galaktosidaseaktivitet.
De produkter, der beskrives her, er garanteret i 12 måneder fra købsdatoen.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | β-Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Assay | β-Gal (lacZ) assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder lyseringsopløsningen, substratet, reaktionsbufferen og acceleratoren. Opbevares ved 4 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Vis mere |