Få mere at vide
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Beskrivelse
Indeholder
Lyseopløsning, substrat, reaktionsbuffer og accelerator
- Bredt dynamisk område afβ -galactosidase-assay lader brugeren måle enzymniveau nøjagtigt fra femtogram til nanogramområde
- Assayfølsomheden er 100- til 1000 gange bedre end med enten isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol-acetyltransferase (CAT) eller kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays
- Meget følsomt assay med bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
- Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
- Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Sensitive
Dette kemiluminescerende assay udviser over tre størrelsesordener større følsomhed sammenlignet med kolorimetriskβ -galactosidase-assays og kan gennemføres på en brøkdel af den tid, der kræves til assays for chloramphenicol-acetyltransferase (CAT) og ELISA-baserede reporter-assays.
Klar til brug
Galacto-Light Plus-systemet inkorporerer kemiluminescerende substrater, reaktionsbuffer og lysemissionsaccelerator, der indeholder luminescensforstærkere, i et format, der er klar til brug. Reaktionsbufferen tilføres ved en pH, der hjælper med at skelne mellem endogentβ -galactosidase, mens den har ringe effekt på enzymets bakterielle form. Dette muliggør følsom detektion selv i cellelinjer med relativt høje niveauer af endogentβ -galactosidase aktivitet.
Specifikationer
- Assay type:β -Gal (lacZ) assay
- Kompatible celler: Pattedyrceller
- Detektionsmetode: Kemiluminescerende
- Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
- Form: Flydende
- Format: 96-brønds plade
- Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
- Aflæsning: Slutpunkt
- Prøvetype (specifik): Cellekulturer
- Underlag: Galacton-Plus
- Substrategenskaber: Kemisk substrat
- Substrattype: Beta-Gal Substrat
- Målenzym: Beta-galactosidase
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | β-Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Assay | β-Gal (lacZ) assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder lyseringsopløsningen, substratet, reaktionsbufferen og acceleratoren. Opbevares ved 4 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Vis mere |