Få mere at vide
Galaktarsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mucic acid |
| CAS | 526-99-8 |
| Molekylær formel | C6 H10 O8 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.14 |
| Formel vægt | 210.0376 |