Få mere at vide
Galaktarsyre, TRC
Artikelnummer. 30400256
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30400256 100 g
1 options
Artikelnummer. 30400256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG155005100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucic acid
CAS 526-99-8
Molekylær formel C6 H10 O8
Mængde 100 g
Synonym Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Formel vægt 210.0376