Få mere at vide
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter-genanalysesystem for gær- eller pattedyrceller
Artikelnummer. 12684285
Skift visning
Mængde:
1000 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12684285 1000 analyser Hver
1 options
Artikelnummer. 12684285 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9220.00 DKK
    7376.00 DKK / 1000 assays
    Spare 1844.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Includes
Enzymsubstrat og reaktionsbuffer
Kombinerer direkte cellelysering med hurtig, ultrafølsom kemiluminescerende detektion af β-galaktosidase-rapporterenzymet.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
Gal-Screen homogen analyse er ideel til screeningsapplikationer, hvor analyseautomatisering er påkrævet. De Gal-Screen systemet bruger Galacton-Star™ kemiluminescerende substrat til bekvem måling i et luminometer. Lysemission når maksimum på 60-90 minutter og forbliver konstant i 45-90 minutter.
  • Homogent analyseformat tillader detektion afβ -galactosidase i nærværelse af normale dyrkningsmedier uden fjernelse af medier og uden et yderligere cellelysetrin, hvilket giver den nemmeste og mest strømlinede analyseprocedure
  • Kinetikken af glød-assayet giver et vindue, hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
  • Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
  • Bredt dynamisk område afβ -galactosidase assay muliggør nøjagtig måling af enzym fra femtogram til nanogram område
  • Assayfølsomheden er 100 til 1000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assayteknologier
  • Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
  • Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
  • Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Specifikationer
  • Kompatible celler: pattedyrceller, gærceller
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med (udstyr): Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Underlag: Galacton-Star
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: Beta-Gal Substrat
  • Målenzym: Beta-galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Assay β-Gal (lacZ) assay
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder enzymsubstratet og reaktionsbuffer.
Opbevar produktet ved 4 °C.
Kompatible celler Pattedyrceller, gærceller
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Udlæsning Slutpunkt
Prøvetype Cellekulturer
Substrater Galacton-Star™
Substrattype Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Produktlinje Gal-Screen, NovaBright
Til brug med (applikation) Enzym assay
Mængde 1000 analyser
Form Væske