Få mere at vide
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter-genanalysesystem for pattedyrceller
Artikelnummer. 12674285
Mængde:
10.000 analyser
1000 analyser
200 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12674285
Brand: Invitrogen™ T1029
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Enzymsubstrat og reaktionsbuffer
Kombinerer direkte cellelyse med hurtig, ultrafølsom kemiluminescerende detektion afβ -galactosidase reporter enzym.
  • Homogent analyseformat tillader detektion afβ -galactosidase i nærværelse af normale dyrkningsmedier uden fjernelse af medier og uden et yderligere cellelysetrin, hvilket giver den nemmeste og mest strømlinede analyseprocedure
  • Kinetikken af glød-assay giver et vindue , hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
  • Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
  • Bredt dynamisk område afβ -galactosidase assay muliggør nøjagtig måling af enzym fra femtogram til nanogram område
  • Assayfølsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assayteknologier
  • Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
  • Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
  • Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Ideel til screening
Dette homogene assay er ideelt egnet til screeningsapplikationer, hvor analyseautomatisering er påkrævet. De Gal-Screen systemet bruger Galacton-Star™ kemiluminescerende substrat til bekvem måling i et luminometer. Lysemission når maksimum på 60-90 minutter og forbliver konstant i 45-90 minutter.
Specifikationer
  • Assay type:β -Gal (lacZ) assay
  • Kompatible celler: Pattedyrceller
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Prøvetype (specifik): Cellekulturer
  • Underlag: Galacton-Star™
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: Beta-Gal Substrat
  • Målenzym: Beta-galactosidase
  • Teknik: Forbedret kemiluminescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Assay β-Gal (lacZ) assay
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder enzymsubstratet og reaktionsbufferen.
Opbevar produktet ved 4 °C.
Kompatible celler Pattedyrsceller
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Udlæsning Slutpunkt
Prøvetype Cellekulturer
Substrater Galacton-Star™
Substrattype Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Produktlinje Gal-Skærm , NovaBright
Til brug med (applikation) Enzym assay
Mængde 200 analyser
Form Væske