Få mere at vide
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter-genanalysesystem for pattedyrceller
Artikelnummer. 12664285
Skift visning
Mængde:
10.000 analyser
1000 analyser
200 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12664285 10.000 analyser Hver
12654285 1000 analyser Hver
12674285 200 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12664285 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T1028
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Indeholder
Enzymsubstrat og reaktionsbuffer
Kombinerer direkte cellelysering med hurtig, ultrafølsom kemiluminescerende detektion af β-galaktosidase-rapporterenzymet.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
  • Homogent analyseformat tillader detektion afβ -galactosidase i nærværelse af normale dyrkningsmedier uden fjernelse af medier og uden et yderligere cellelysetrin, hvilket giver den nemmeste og mest strømlinede analyseprocedure
  • Kinetikken af glød-assay giver et vindue , hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
  • Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
  • Bredt dynamisk område afβ -galactosidase assay muliggør nøjagtig måling af enzym fra femtogram til nanogram område
  • Assayfølsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assayteknologier
  • Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
  • Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
  • Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Ideel til screening
Dette homogene assay er ideelt egnet til screeningsapplikationer, hvor analyseautomatisering er påkrævet. De Gal-Screen systemet bruger Galacton-Star™ kemiluminescerende substrat til bekvem måling i et luminometer. Lysemission når maksimum på 60-90 minutter og forbliver konstant i 45-90 minutter.
Specifikationer
  • Assay type:β -Gal (lacZ) assay
  • Kompatible celler: Pattedyrceller
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Prøvetype (specifik): Cellekulturer
  • Underlag: Galacton-Star™
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: Beta-Gal Substrat
  • Målenzym: Beta-galactosidase
  • Teknik: Forbedret kemiluminescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Assay β-Gal (lacZ) assay
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder enzymsubstratet og reaktionsbuffer.
Opbevar produktet ved 4 °C.
Kompatible celler Pattedyrsceller
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Udlæsning Slutpunkt
Prøvetype Cellekulturer
Substrater Galacton-Star™
Substrattype Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Produktlinje Gal-Screen, NovaBright
Til brug med (applikation) Enzym assay
Mængde 10.000 analyser
Form Væske