Få mere at vide
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter-genanalysesystem for pattedyrceller
Beskrivelse
Indeholder
Enzymsubstrat og reaktionsbuffer
Kombinerer direkte cellelysering med hurtig, ultrafølsom kemiluminescerende detektion af β-galaktosidase-rapporterenzymet.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
- Homogent analyseformat tillader detektion afβ -galactosidase i nærværelse af normale dyrkningsmedier uden fjernelse af medier og uden et yderligere cellelysetrin, hvilket giver den nemmeste og mest strømlinede analyseprocedure
- Kinetikken af glød-assay giver et vindue , hvorunder målinger kan udføres, hvilket letter HTS-applikationer, hvor analyseautomatisering anvendes
- Kan bruges med enten pattedyr- eller gærmodelsystemer, hvilket giver fleksibilitet i valg af modelsystemer
- Bredt dynamisk område afβ -galactosidase assay muliggør nøjagtig måling af enzym fra femtogram til nanogram område
- Assayfølsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays forβ -galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assayteknologier
- Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden at udføre adskillige prøvefortyndinger
- Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
- Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Ideel til screening
Dette homogene assay er ideelt egnet til screeningsapplikationer, hvor analyseautomatisering er påkrævet. De Gal-Screen systemet bruger Galacton-Star™ kemiluminescerende substrat til bekvem måling i et luminometer. Lysemission når maksimum på 60-90 minutter og forbliver konstant i 45-90 minutter.
Specifikationer
- Assay type:β -Gal (lacZ) assay
- Kompatible celler: Pattedyrceller
- Detektionsmetode: Kemiluminescerende
- Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
- Form: Flydende
- Format: 96-brønds plade
- Aflæsning: Slutpunkt
- Prøvetype (specifik): Cellekulturer
- Underlag: Galacton-Star™
- Substrategenskaber: Kemisk substrat
- Substrattype: Beta-Gal Substrat
- Målenzym: Beta-galactosidase
- Teknik: Forbedret kemiluminescens
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | β-Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Assay | β-Gal (lacZ) assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder enzymsubstratet og reaktionsbufferen. Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Vis mere |