missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GAL-021, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459886
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459886 50 mg 50mg
16453358 10 mg -
16416087 5 mg -
16414606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101422

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GAL-021 is a potent BKCa-channel blocker. GAL-021 inhibits KCa1.1 in GH3 cells. GAL-021 is a novel breathing control modulator that is based on selective modification of the almitrine pharmacophore. GAL-021 increases minute ventilation in rats and non-human primates.

GAL-021 is a potent BKCa-channel blocker. GAL-021 inhibits KCa1.1 in GH3 cells. GAL-021 is a novel breathing control modulator that is based on selective modification of the almitrine pharmacophore. GAL-021 increases minute ventilation in rats and non-human primates.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GAL-021
Fysisk form Solid
CAS 1380341-99-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H22N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (117.96 mM)
SMIL CCCNC1=NC(N(OC)C)=NC(NCCC)=N1
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Formel vægt 254.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.