missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gadoxetate Disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467008 10 mg
16463057 50 mg
16419557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16219

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is a contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) of the hepatobiliary system, which accumulates in normal, functioning hepatocytes. Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is used to evaluate focal liver lesions, such as hepatocellular carcinoma or liver metastasis on T1-weighted imaging.

Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is a contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) of the hepatobiliary system, which accumulates in normal, functioning hepatocytes. Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is used to evaluate focal liver lesions, such as hepatocellular carcinoma or liver metastasis on T1-weighted imaging.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gadoxetate Disodium
Fysisk form Solid
CAS 135326-22-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28GdN3Na2O11
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Gd-EOB-DTPA Disodium ZK 139834
Opløselighedsinformation DMSO : 24 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C1)CC3=O)([O-]3)([O-]C4=O)([O-]C5=O)([N]6(C5)C7)([N](C4)(CC2)CC6CC8=CC=C(OCC)C=C8)[O-]C7=O.[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 725.71
Formel vægt 725.71
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.